Learn More
Ammoniaklösung, 20 %, zertifiziertes AR für die Analyse, d=0.92, Fisher Chemical
Catalog Number p-7072803
21.21 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 L
2.5 L
1336-21-6
H5NO
35.05
MFCD00066650
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
amine hydrate
N.O
1336-21-6
H5NO
35.05
MFCD00066650
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
amine hydrate
N.O
pH 13,6
Farbe Farblos
Menge 1 L
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Dampfdichte 0.59
Dampfdruck 500 hPa 50
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonia solution 20/22%
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
missing translation for 'delimitedSupplementalStatement'
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium hydroxide