Learn More
Ammoniaklösung, 35 %, reinst, SLR, d=0.88, Fisher Chemical
Catalog Number p-7072798
21.86 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21663" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
21.86 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
1336-21-6
H5NO
11418
1336-21-6
H5NO
11418
H5NO, CAS-Nummer-1336-21-6, 2,5 l, farblos, 35,05 g/mol, 11418, kunststoffbeschichtete Glasflasche, 12, Flüssigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
pH 12
Farbe Farblos
Menge 1 L
Formelmasse 35.05g/mol
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonia solution 35%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium hydroxide,Ammonia