Learn More
Ammoniumacetat, AR-zertifiziert für Analysen, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10518610 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Plastikfass
Pulvergefäß aus Kunststoff
Unit Size:
250 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung unitSize
10518610 5 kg Plastikfass 5 Kilogramm
10203900 250 g Kunststoffpulverbehälter 250 Gramm
10365260 500 g Pulvergefäß aus Kunststoff 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10518610 Supplier Fisher Chemical Supplier No. A/3440/65
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
View alternative products
C2H7NO2, CAS-Nummer 631-61-8, 500 g, weiß, 77,08 g/mol, 114 °C, 13066, Kunststoffpulverbehälter, massiv
C2H7NO2, CAS-Nummer -63161-8, 500 g, weiß, 77,08 g/mol, 114 °C, 13066, Kunststoffpulverbehälter, fest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 631-61-8
Summenformel C2H7NO2
MDL-Nummer 13066
Specifications
Schmelzpunkt 114°C
Farbe Weiß
pH 7
Verpackung Plastikfass
Menge 5 kg
Formelmasse 77.08g/mol
Physikalische Form Fest