Learn More
Ammoniumbicarbonat, Reagenzgütegrad, ≥99 %, Honeywell™
Catalog Number p-7120164
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
1066-33-7
C3H8N2O9Zn2
346.86
MFCD00012138
QOPSSYZLVIENBR-UHFFFAOYSA-J
Ammoniumbicarbonat, Ammoniumhydrogencarbonat, Kohlensäure, Monoammoniumsalz, Monoammoniumcarbonat, Ammoniumsäurecarbonat, Saures Ammoniumkarbonat, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
14013
[NH4+].[NH4+].[Zn++].[Zn++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
1066-33-7
C3H8N2O9Zn2
346.86
MFCD00012138
QOPSSYZLVIENBR-UHFFFAOYSA-J
Ammoniumbicarbonat, Ammoniumhydrogencarbonat, Kohlensäure, Monoammoniumsalz, Monoammoniumcarbonat, Ammoniumsäurecarbonat, Saures Ammoniumkarbonat, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
14013
[NH4+].[NH4+].[Zn++].[Zn++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Reagenzgütegrad, ≥99.0 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ammoniumbicarbonat
Schmelzpunkt 60 °C
Farbe Farblos
pH 8 (bei 20 °C)
Menge 25 g
Strukturformel NH4HCO3
Beilstein 4329606
IUPAC-Name dizinc(2+) diammonium tricarbonate
Formelmasse 79.06 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Geruch Ammoniak
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Fest
Dichte 1.58 g/cm3 bei 20 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium bicarbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.