Learn More
Ammoniumcarbonat, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2691036
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
506-87-6
CH8N2O3
96.09
MFCD00010890
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
ammonium carbonate, diammonium carbonate, carbonic acid, diammonium salt, ammonia sesquicarbonate, carbonic acid, ammonium salt, caswell no. 042, ammoniumcarbonat german, unii-pdp691cn28, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate
517111
Diazan;carbonat
C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
506-87-6
CH8N2O3
96.09
MFCD00010890
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
ammonium carbonate, diammonium carbonate, carbonic acid, diammonium salt, ammonia sesquicarbonate, carbonic acid, ammonium salt, caswell no. 042, ammoniumcarbonat german, unii-pdp691cn28, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate
517111
Diazan;carbonat
C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ammonium carbonate
Schmelzpunkt 58.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
Strukturformel (NH4)2CO3
Merck Index 15, 505
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble (320g/L at 20°C)
Formelmasse 96.09
Reinheit (%) ≥30.0% (NH3)
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Ammonium carbonate