Learn More
Ammoniumchlorid, +99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735301
16.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
12125-02-9
ClH4N
53.49
MFCD00011420
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
25517
CHEBI:31206
N.Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
12125-02-9
ClH4N
53.49
MFCD00011420
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
25517
CHEBI:31206
N.Cl
Ammoniumchlorid, 99+ %, H4ClN, CAS-Nummer 12125-02-9, Amchlor, ammoniumchlorid, ammoniumchlorid, Ammoniumchlorid, Ammoniumchlorid nh4 cl, Ammoniumchlorid, Ammoniummuriat, Darammon, Salammoniac, Salmiac, 1 kg, 99 % min. (Argentometrie), CHEBI:31206, weiß, 1.5200 g/ml, 235-186-4, 15,13, 53,49, Pure
Ammoniumchlorid, 99+ %, H4CLN, CAS-Nummer-12125-02-9, Amchlor, Ammoniumchlorid, Ammoniumchlorid, Ammoniumchlorid, Ammoniumchlorid nh4 cl, Ammoniumklorid, Ammoniummuriat, Darammon, sales Ammoniak, Salmiac, 1 kg, 99 % min. (Argentometrie), CHEBI:31206, Weiß, 1.5200 g/ml, 235-186-4, 15,13, 53,49, Pure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ammonium chloride
Schmelzpunkt 340.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallines Pulver und Stückchen
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Argentometry)
Strukturformel NH3·HCl
Fieser 15,13
Merck Index 15, 506
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 370g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol,practically insoluble in acetone,ether and,ethyl acetate
IUPAC-Name Azanium; Chlorid
Formelmasse 53.49
Reinheit (%) ≥99%
Güte Rein
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 1.5200g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.