Learn More
Ammoniumchlorid, Reagenzgütegrad, ≥99.5 %, Honeywell™
Catalog Number p-7120171
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
12125-02-9
ClH4N
53.49
MFCD00011420
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Ammoniumchlorid, Salmiak, Ammoniummuriat, ammonisch, Ammoniumchlorid Nh4Cl, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
25517
CHEBI:31206
amine hydrochloride
12125-02-9
ClH4N
53.49
MFCD00011420
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Ammoniumchlorid, Salmiak, Ammoniummuriat, ammonisch, Ammoniumchlorid Nh4Cl, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
25517
CHEBI:31206
amine hydrochloride
Reagenzgütegrad, ≥99.5 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ammoniumchlorid
Schmelzpunkt 338 °C
Farbe Farblos
pH 4.6 bis 6 (bei 20 °C)
Physikalische Form Fest
Menge 100 g
Strukturformel NH4Cl
Beilstein 4371014
SMILES N.Cl
Formelmasse 53.49 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 1 mmHg (160.4 °C)
Dichte 1.536 g/cm3 bei 20 °C