Learn More
Ammoniumkobalt(II)-Phosphat-Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15443267
23.86 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ammonium cobalt(II) phosphate monohydrate
CAS 16827-96-6
Menge 50 g
Summenformel CoH6NO5P
Strukturformel NH4CoPO4·H2O
MDL-Nummer MFCD02683114
Merck Index 14,513
Synonym ammonium cobalt ii phosphate monohydrate, acmc-20alsz, ammonium cobalt phosphate hydrate, ammonium cobalt 2+ phosphate-water 1/1/1/1
InChI-Schlüssel PNSIYUITZYKGRY-UHFFFAOYSA-L
SMILES [NH4+].O.[Co++].[O-]P([O-])([O-])=O
IUPAC-Name Ammonium;cobalt(2+);phosphat;hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 189.96
PubChem CID 25021442
Formelmasse 189.96 (171.94 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%