Learn More
Ammoniumformat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463464
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11463464 5000 g 5000 Gramm
11453464 250 g 250 Gramm
11443464 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463464 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10699.0I
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 540-69-2 | CH5NO2 | 63.056 g/mol
Ammonium formate is widely used in various organic reactions like Leuckart reaction which involves the reductive amination of aldehydes and ketones. It serves as a buffer in high performance liquid chromatography (HPLC) and liquid chromatography-mass spectrometry (LC/MS). It finds application in palladium on carbon (Pd/C) reduction of functional groups. For example, reduction of alkenes to alkanes and formaldehyde to methanol. It is also used to prepare formic acid insitu as well as used to store formic acid by making it as an ammonium salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ammoniumformiat wird häufig in verschiedenen organischen Reaktionen wie der Leuckart-Reaktion verwendet, die die reduktive Amination von Aldehyden und Ketonen umfasst. Dient als Puffer in der Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC) und Flüssigkeitschromatographie-Massenspektrometrie (LC/MS). Findet Anwendung in der Palladium auf Kohlenstoff (Pd/C)-Reduktion von funktionellen Gruppen. Beispielsweise die Reduktion von Alkenen auf Alkane und Formaldehyd auf Methanol. Wird auch zur Herstellung von Ameisensäure in situ sowie zur Lagerung von Ameisensäure verwendet, indem es als Ammoniumsalz hergestellt wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, flüssigem Ammoniak und Alkohol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Säuren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-69-2
Summenformel CH5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 63.056
MDL-Nummer MFCD00013103
InChI-Schlüssel VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
PubChem CID 2723923
ChEBI CHEBI:63050
IUPAC-Name Azanium; Formiat
SMILES C(=O)[O-].[NH4+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium formate
Namenshinweis Water <3%
Schmelzpunkt ∼116°C
Dichte 1.28
Geruch Ammonia-like
Strukturformel HCO2NH4
Menge 5000 g
Beilstein 3625095
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,523
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,liquid ammonia and alcohol.
Formelmasse 63.06
Reinheit (%) 97%