Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ammonium formate |
| Schmelzpunkt | 115.0°C to 120.0°C |
| Farbe | Weiß |
| pH | 6 to 7 (5% soln. at 20°C) |
| Physikalische Form | Kristalle oder kristallines Pulver |
| Menge | 5 kg |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Strukturformel | HCO2NH4 |
| Beilstein | 02,8 |
| Fieser | 01,38; 13,230; 15,13 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Ammonium formate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.