Learn More
Ammoniumhexafluorophosphat, 99.5 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-222618
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
16941-11-0
H4F6NP
163
MFCD00064642
NIZXKAYXSNUDOU-UHFFFAOYSA-O
ammonium hexafluorophosphate, ammonium hexafluorophosphate v, ammonium hexafluophosphate, ammoniumhexafluorophosphate 6ci,7ci, unii-ns308031pj, azanium hexafluorophosphate, nh4pf6, ksc492g2j, ammonium hexafluoro-, e5-phosphanuide, ammonium phosphorus hexafluoride
9793912
Azanium; Hexafluorphosphat
[NH4+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
16941-11-0
H4F6NP
163
MFCD00064642
NIZXKAYXSNUDOU-UHFFFAOYSA-O
ammonium hexafluorophosphate, ammonium hexafluorophosphate v, ammonium hexafluophosphate, ammoniumhexafluorophosphate 6ci,7ci, unii-ns308031pj, azanium hexafluorophosphate, nh4pf6, ksc492g2j, ammonium hexafluoro-, e5-phosphanuide, ammonium phosphorus hexafluoride
9793912
Azanium; Hexafluorphosphat
[NH4+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ammonium hexafluorophosphate
Schmelzpunkt 198°C
Namenshinweis 99.5%
Farbe Weiß bis Blau
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Nadeln
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel NH4PF6
Merck Index 15, 523
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 74.8g/100mL (20 c). Other solubilities: soluble in acetone,methanol,ethanol and methyl,acetate
Formelmasse 163
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 2.18
Dichte 2.1800g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium hexafluorophosphate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.