Learn More
Alfa Aesar™ Ammoniumhexafluorotitanat, 99.99 % (Metallbasis)
Marke:  Alfa Aesar™ 043192.36
Weitere Details : CAS : 16962-40-6 Netto-Gewicht : 0.50000kg
Menge 500g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11324898
  • 1149.00 € / 500 Gramm
Verfügbar ab
07-04-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
16962-40-6
(NH4)2TiF6
MFCD00010888
Spezifikation
Ammonium hexafluorotitanate
(Metallbasis)
MFCD00010888
197.95
99.99%
500g
16962-40-6
(NH4)2TiF6
Insoluble in water.
Kristallin
Weiß
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation