Learn More
Ammoniumhydroxid, 1.0 N standardisierte Lösung, Alfa Aesar™
Marke: Alfa Aesar 035614.K7
Weitere Details : CAS : 1336-21-6 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Menge | 4L |
---|
Chemische Identifikatoren
1336-21-6 | |
35.046 | |
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:18219 | |
[NH4+].[OH-] |
H5NO | |
MFCD00066650 | |
14923 | |
Azanium; Hydroxid |
Spezifikation
Ammonium hydroxide | |
Colorless liquid | |
MFCD00066650 | |
[NH4+].[OH-] | |
35.046 | |
CHEBI:18219 | |
Flüssig | |
23 hPa (17mm Hg) at 20°C | |
4L |
1336-21-6 | |
H5NO | |
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N | |
Azanium; Hydroxid | |
14923 | |
35.05 | |
Ammonia-like | |
Farblos |