Learn More
Ammoniumhydroxid-Lösung, Eluent-Additiv für LC-MS,≥25% in H2O, Honeywell Fluka ™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 mL
10 x 1 ml
Verpackung:
Ampulle
Glasflasche
Polyflasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammoniumhydroxidlösung |
Namenshinweis | Eluentenzusatz für LC-MS, ≥25 % in H2O |
Siedepunkt | 24 °C |
CAS Min. % | ≥70.0000%, ≥20.0000% |
CAS Max. % | <90.0000%, <30.0000% |
Strukturformel | NH4OH |
UN-Nummer | UN2672 |
Beilstein | 3587154 |
Dichte | 0.9 g/ml bei 25 °C (Lit.) |
Menge | 10 x 1 ml |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ammoniaklösung
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ammonia, aqueous solution