Learn More
Ammoniumhydroxid-Lösung, Eluent-Additiv für LC-MS,≥25% in H2O, Honeywell Fluka ™
Catalog Number p-7121610
61.60 EUR gültig bis 2024-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21663" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 mL
10 x 1 ml
Verpackung:
Ampulle
Glasflasche
Polyflasche
1336-21-6, 7732-18-5
H5NO
35.05
MFCD00066650
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Ammoniumhydroxid, Ammoniakwasser, Ammoniak wässrig, Aquammoniak, Ammoniak, Wasser, Haushaltsammoniak, Aammoniumhydroxidlösung, Ammoniak, Monohydrat, Ammoniumhydroxid Nh4OH, ammonium hydroxide nh4 oh
14923
CHEBI:18219
N.O
1336-21-6, 7732-18-5
H5NO
35.05
MFCD00066650
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Ammoniumhydroxid, Ammoniakwasser, Ammoniak wässrig, Aquammoniak, Ammoniak, Wasser, Haushaltsammoniak, Aammoniumhydroxidlösung, Ammoniak, Monohydrat, Ammoniumhydroxid Nh4OH, ammonium hydroxide nh4 oh
14923
CHEBI:18219
N.O
Eluentenzusatz für LC-MS, ≥ 25 % in H2O
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ammoniumhydroxidlösung
Namenshinweis Eluentenzusatz für LC-MS, ≥25 % in H2O
Siedepunkt 24 °C
CAS Min. % ≥70.0000%, ≥20.0000%
CAS Max. % <90.0000%, <30.0000%
Strukturformel NH4OH
UN-Nummer UN2672
Beilstein 3587154
Dichte 0.9 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Menge 10 x 1 ml
IUPAC-Name Azanium; Hydroxid
Explosionsgrenze 0.27
Formelmasse 35.05
Reinheit (%) >25%
Güte LC-MS
Verpackung Ampulle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammoniaklösung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ammonia, aqueous solution