Learn More
Ammoniumhydroxid-Lösung, ACS-Reagenz, 28.0 bis 30.0 % NH3-Basis, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
25 ml
100 ml
500 ml
1 l
2.5 l
6 x 500 ml
12 x 100 mL
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammoniumhydroxidlösung |
Strukturformel | NH4OH |
Konzentration | 28 bis 30 % NH3-Basis |
Beilstein | 3587154 |
Dichte | 0.9 g/ml bei 25 °C |
Menge | 25 ml |
IUPAC-Name | amine hydrate |
Explosionsgrenze | 0.27 |
Formelmasse | 35.05 mol |
Güte | ACS-Reagenz |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ammoniumhydroxid-Lösung
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ammonia, aqueous solution