Learn More
Ammoniumhydroxid-Lösung, Puriss, p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ∼25% NH3-Basis Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15603050 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
5 l
4 x 2.5 l
4 x 5 l
50 kg
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Metallfass
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Stück
5 Liter
50 Kilogramm
6 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15603050 4 x 5 l Kunststoffflasche 4 Stück
15653040 1 l Glasflasche 1 Liter
15643040 1 l Kunststoffflasche 1 Liter
15673040 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
15663040 2.5 l Kunststoffflasche 2.50 Liter
15623050 5 l Kunststoffflasche 5 Liter
15643050 6 x 1 l Glasflasche 6 Stück
15633050 6 x 1 l Kunststoffflasche 6 Stück
15693040 4 x 2.5 l Glasflasche 4 Stück
15683040 4 x 2.5 l Kunststoffflasche 4 Stück
15613050 50 kg Metallfass 50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15603050 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 305014X5L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ∼ 25 % NH3-Basis
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1336-21-6 , 7732-18-5
Summenformel H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
MDL-Nummer MFCD00066650
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumhydroxid, Ammoniakwasser, Ammoniak wässrig, Aquammoniak, Ammoniak, Wasser, Haushaltsammoniak, Aammoniumhydroxidlösung, Ammoniak, Monohydrat, Ammoniumhydroxid Nh4OH, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
IUPAC-Name Azanium; Hydroxid
SMILES N.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumhydroxidlösung
Namenshinweis puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ∼25 % NH3-Basis
Siedepunkt 24 °C
CAS Min. % ≥70.0000%, ≥20.0000%
CAS Max. % <90.0000%, <30.0000%
Strukturformel NH4OH
UN-Nummer UN2672
Beilstein 3587154
Dichte 0.892 - 0.910 g/ml bei 20 °C; 0.9 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Menge 4 x 5 l
Reinheit (%) >25%
Güte Puriss. p.a.
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium hydroxide solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonia, aqueous solution