Learn More
Ammoniumjodid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407222
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
12027-06-4
H4IN
144.94
MFCD00011424
UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
25487
CHEBI:63040
Azanium; Iodid
[NH4+].[I-]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
12027-06-4
H4IN
144.94
MFCD00011424
UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
25487
CHEBI:63040
Azanium; Iodid
[NH4+].[I-]
Lichtempfindlich und hygroskopisch
It is used in photographic chemicals and some medications. Ammonium iodide and hydrogen peroxide plays an essential role for the eco-friendly oxyiodination of aromatic compounds. Ammonium Iodide and DMF is also useful for the copper-mediated selective cyanation reaction of Indoles and 2-Phenylpyridines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ammonium iodide
Schmelzpunkt 551°C (sublimation)
Namenshinweis (metals basis)
Farbe Weiß bis gelb
Menge 5 g
Strukturformel NH4I
Merck Index 14,529
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and ethanol.
Formelmasse 144.94
Reinheit (%) 99.995%
Geruch Odorless
Brechungsindex 1.7031
Empfindlichkeit Air and light sensitive; Hygroscopic
Dichte 2.514