Learn More
Ammoniumiodid, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813320
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
12027-06-4
H4IN
144.94
MFCD00011424
UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
25487
CHEBI:63040
Azanium; Iodid
[NH4+].[I-]
12027-06-4
H4IN
144.94
MFCD00011424
UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
25487
CHEBI:63040
Azanium; Iodid
[NH4+].[I-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ammonium iodide
Schmelzpunkt 551.0°C
Menge 50 g
Strukturformel NH4I
Merck Index 15,526
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1770g/L (25°C). Other solubilities: 2500g/L (100°C), 270g/L alcohol - 667g/L glycerol, 400g/L methanol
Formelmasse 144.94
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Glührückstand 0.05% max
Relative Dichte 2.51
Dichte 2.5100g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium iodide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.