Learn More
Ammoniumeisen(III)-citrat, Reagenzgütegrad, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammoniumeisen(III)-zitrat |
Farbe | Grün |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 100 g |
Strukturformel | C6H8O7 ·xFe3+ · yNH3 |
Verpackung | Poly-Flasche |