Learn More
Ammoniumeisen(III)oxalat-Trihydrat, 98 %, rein
Artikelnummer. 10214591 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10214591 50 g Glasflasche 50 Gramm
10812441 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10301580 5 kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10214591 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 335100500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13268-42-3 | C6H18FeN3O15 | 428,06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13268-42-3
Summenformel C6H18FeN3O15
Molekulargewicht (g/mol) 428.06
MDL-Nummer MFCD00150137
InChI-Schlüssel ARJSTCBPHIPXIJ-UHFFFAOYSA-K
Synonym Ammonium ferric oxalate
IUPAC-Name Triammonium-hexaoxo-1,4,6,9,10,13-hexaoxa-5-ferraspiro[4.4⁵.4⁵]tridecan-5,5,5-tris(ylium)trihydrat
SMILES [NH4+].[NH4+].[NH4+].O.O.O.O=C1O[Fe+3]234(OC1=O)OC(=O)C(=O)O2.O=C(O3)C(=O)O4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium iron(III) oxalate trihydrate
Farbe Grün
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel (NH4)3Fe(C2O4)3·3H2O
Merck Index 10,533
Formelmasse 428.07
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium iron(III) oxalate trihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke