Learn More
Ammoniummetavanadat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4440130
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
7803-55-6
H4NO3V
116.98
MFCD00011430
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
ammonium metavanadate, ammonium vanadate v, ammonium monovanadate, unii-fl85px638g, vanadate vo31-, ammonium, vanadate vo31-, ammonium 1:1, ammonium vanadium oxide, ammoniummetavanadate, vanadic acid, hvo3 , ammonium salt, ammonium meta-vanadate
516859
N.O[V](=O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
7803-55-6
H4NO3V
116.98
MFCD00011430
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
ammonium metavanadate, ammonium vanadate v, ammonium monovanadate, unii-fl85px638g, vanadate vo31-, ammonium, vanadate vo31-, ammonium 1:1, ammonium vanadium oxide, ammoniummetavanadate, vanadic acid, hvo3 , ammonium salt, ammonium meta-vanadate
516859
N.O[V](=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ammonium metavanadate
Schmelzpunkt 200.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Kristalliner Feststoff oder Pulver
Menge 25 g
Strukturformel NH4VO3
Merck Index 15,565
Löslichkeitsinformationen (in Ammonium hydroxide) Passes test
IUPAC-Name Vanadiumoylol-Amin
Formelmasse 116.98
Reinheit (%) ≥99.0% (Titrimetry other)
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium metavanadate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.