Learn More
Ammonium-Molybdat-Tetrahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Catalog Number 10010020
49.91 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
70.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
12054-85-2
H6MoNO2
148.00
167059
XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O
Ammoniumhydrat-Molybdänoxidandiid
[NH4+].O.[O--].[Mo]
12054-85-2
H6MoNO2
148.00
167059
XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O
Ammoniumhydrat-Molybdänoxidandiid
[NH4+].O.[O--].[Mo]
H24MO7N6O24.4H2O, CAS-Nummer-12054-85-2, 500 g, weiß, 1235.86 g/mol, 190 °C, 167059, Kunststoffpulverbehälter, 5,0 bis 5,5, massiv
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Schmelzpunkt 190°C
Farbe Weiß
pH 5.0 to 5.5
Physikalische Form Fest
Menge 100 g
Formelmasse 1235.86g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.