Learn More
Ammoniumnitrat, 99.999 % (Metallbasis), Alfa Aesar™, Puratronic™
36.70 € - 588.00 €
Chemische Identifikatoren
| CAS | 6484-52-2 |
|---|---|
| Summenformel | H4N2O3 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 80.043 |
| MDL-Nummer | MFCD00011425 |
| InChI-Schlüssel | DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O |
| Synonym | ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills |
| PubChem CID | 22985 |
| ChEBI | CHEBI:63038 |
| IUPAC-Name | azanium;nitrate |
| SMILES | [NH4+].[N+](=O)([O-])[O-] |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
11370829
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010638.06 |
5g |
36.70 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
11380829
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010638.18 |
50g |
146.00 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
11360829
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010638.30 |
588.00 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische Identifikatoren
| H4N2O3 | |
| MFCD00011425 | |
| ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills | |
| CHEBI:63038 | |
| [NH4+].[N+](=O)([O-])[O-] |
Spezifikation
| Ammonium nitrate | |
| 100.00% | |
| MFCD00011425 | |
| Highly soluble in water; soluble in alcohol and liquid ammonia. | |
| [NH4+].[N+](=O)([O-])[O-] | |
| 80.043 | |
| CHEBI:63038 | |
| Odorless | |
| 1.72 g/cm3 |
| 6484-52-2 | |
| H4N2O3 | |
| ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills | |
| DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O | |
| azanium;nitrate | |
| 22985 | |
| 80.04 | |
| Colorless crystalline |
Sicherheit und Handhabung
P220-P221-P264b-P271-P280-P280i-P305+P351+P338-P370+P380+P375-P372-P380-P501c
H272-H319
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 5.1, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 229-347-8
missing translation for 'rtecsNumber' : BR9050000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures