missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ammoniumpersulfat, ≥98.0 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™

Catalog Number p-7120186
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
4 x 2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
7727-54-0
H8N2O8S2
228.19
MFCD00003390
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Ammoniumpersulfat, Ammonium-Peroxidisulfat, Diammonium-Peroxidisulfat, Dimmonium-Peroxodisulfat, Persulfat d'ammonium französisch, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
62648
[NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
7727-54-0
H8N2O8S2
228.19
MFCD00003390
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Ammoniumpersulfat, Ammonium-Peroxidisulfat, Diammonium-Peroxidisulfat, Dimmonium-Peroxodisulfat, Persulfat d'ammonium französisch, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
62648
[NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O

ACS-Reagenz,≥98.0 %

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ammoniumpersulfat
Schmelzpunkt 120 °C
Farbe Farblos
Physikalische Form Fest
Menge 5 g
Strukturformel (NH4)2S2O8
UN-Nummer UN1444
IUPAC-Name Diazanium; Sulfonatooxysulfat
Formelmasse 228.2 mol
Reinheit (%) ≥ 98.0 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Glührückstand ≤ 0.05 %
Dichte 1.98 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium persulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'