Learn More
Diammoniumhydrogenphosphat, 99 %, für die Biochemie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12327193 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
12327193 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
12317193 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12327193 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 447142500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7783-28-0 | H9N2O4P | 132.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-28-0
Summenformel H9N2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 132.06
MDL-Nummer MFCD00010891
InChI-Schlüssel MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
PubChem CID 24540
ChEBI CHEBI:63051
SMILES N.N.OP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium phosphate, dibasic
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel (NH4)2HPO4
Merck Index 15,54
Löslichkeitsinformationen (1 M in water) Clear colorless
IUPAC-Name Diazan;hydrogenphosphat
Formelmasse 132.06
Reinheit (%) 99%
Güte Biochemie