Learn More
Ammoniumphosphat dibasisch, Reagenzgütegrad, ≥98 %, Honeywell™
Catalog Number p-7120188
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
7783-28-0
H9N2O4P
132.06
MFCD00010891
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Dimmoniumphosphat, Diammonium-Hydrogenphosphat, Phosphorsäure, Diammoniumsalz, Diammonium-Orthophosphat, Diammoniumsäurephosphat, Dibasisches Ammoniumphosphat, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
24540
CHEBI:63051
N.N.OP(O)(O)=O
7783-28-0
H9N2O4P
132.06
MFCD00010891
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Dimmoniumphosphat, Diammonium-Hydrogenphosphat, Phosphorsäure, Diammoniumsalz, Diammonium-Orthophosphat, Diammoniumsäurephosphat, Dibasisches Ammoniumphosphat, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
24540
CHEBI:63051
N.N.OP(O)(O)=O
Reagenzgütegrad, ≥98.0 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ammoniumphosphat, dibasisch
Schmelzpunkt 155 °C
Farbe Weiß
pH 7.5 bis 9 (bei 25 °C)
Menge 100 g
Strukturformel (NH4)2HPO4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Diazanium; Wasserstoffphosphat
Formelmasse 132.06 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Kristallin
Dichte 1.62 g/cm3 bei 20 °C