Learn More
Ammonium Phosphate Monobasic, TraceSELECT™, ≥99.9999% (metals basis), Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 197°C |
| Chemischer Name oder Material | Ammonium Phosphate Monobasic |
| Schmelzpunkt | 190°C |
| Farbe | Farblos |
| pH | 3.8 to 4.4 (at 50g/L 25°C) |
| Menge | 25 g |
| Strukturformel | NH4H2PO4 |
| UN-Nummer | NONH for all modes of transport |
| Formelmasse | 115.03g/mol |
| Reinheit (%) | ≥99.9999% (metals basis) |
| Mehr anzeigen |