Learn More
Ammoniumsulfat, 99.5 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
21.98 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammonium sulfate |
Schmelzpunkt | 280.0°C |
Menge | 250 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.5% |
Strukturformel | (NH4)2SO4 |
Merck Index | 15,552 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 754g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol and acetone |
IUPAC-Name | Diazanium; Sulfat |
Formelmasse | 132.14 |
Reinheit (%) | 99.5% |
Show More |