Learn More
Ammoniumsulfat, 99.9995 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228251
55.40 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7783-20-2
H8N2O4S
132.13
MFCD00003391
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
6097028
CHEBI:62946
sulfuric acid diamine
N.N.OS(O)(=O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7783-20-2
H8N2O4S
132.13
MFCD00003391
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
6097028
CHEBI:62946
sulfuric acid diamine
N.N.OS(O)(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ammonium sulfate
Schmelzpunkt 280.0°C
Farbe Gelb bis orange
Physikalische Form Puder oder Kristalle
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.9995%
Strukturformel (NH4)2SO4
Merck Index 15,552
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 754g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol and acetone
Formelmasse 132.14
Reinheit (%) 99.9995%
Güte Spurenmetallbasis