Learn More
Ammoniumsulfat, 99.9995 %, (Metallspurenanalyse), Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 194152500
Weitere Details : CAS : 7783-20-2 Netto-Gewicht : 0.30000kg
Menge 250g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10007789
  • 239.00 € / 250 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 6
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7783-20-2
132.14
ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
CHEBI:62946
[NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)[O-]
H8N2O4S
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
6097028
Diazanium; Sulfat
Spezifikation
Ammonium sulfate
99.9995%
(NH4)2SO4
ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Diazanium; Sulfat
6097028
132.14
99.9995%
23.7 to 24.9 % (S)
Solubility in water: 754g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol and acetone
Gelb bis orange
250g
7783-20-2
H8N2O4S
15,552
Solubility in water: 754g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol and acetone
[NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)[O-]
132.14
CHEBI:62946
Puder oder Kristalle
Spurenmetallbasis
Glasflasche
5ppm max.
280.0°C
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation