Learn More
Ammoniumsulfat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Pulver im Kunststoffgefäß
Beschreibung
H8N2O4S, CAS-Nummer 7783-20-2, 500 g, weiß, 132,13 g/mol, 280 °C, 3391, Kunststoffpulverbehälter, 5 bis 6, fest
Spezifikation
Schmelzpunkt | 280°C |
Farbe | Farblos |
pH | 5 to 6 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 132.13g/mol |
Verpackung | Pulver im Kunststoffgefäß |