Learn More
Ammoniumsulfid, 20-24 % aq. Soln., Thermo Scientific Chemikalien
Description
Ammoniumsulfidlösung wird gelegentlich bei der fotografischen Entwicklung, beim Auftragen von Patina auf Bronze und bei der Textilherstellung verwendet. Ammoniumsulfid ist ein sehr nützliches Reagenz für die Mineralanalyse. Verwendung in kontinuierlicher Kultur von saccharomyces cerevisiae, nützlich in einer Doppelfärbungstechnik zur Visualisierung von Astrozyten und Mikroglia aus Hirnschnitten und Astroglialzellkulturen. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Modifizierung der Oberfläche von κ dünnen Folien mit niedrigem dielektrischen Widerstand. Es ist wichtig für das Nachwachsen der Epitaxie des Molekularstrahls. Es ist ein instabiles Salz und wirkt als selektives Reduktionsmittel.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Ammonium sulfide |
| Farbe | Farblos bis Orange |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |
| Menge | 100 mL |
| Prozentgehaltsbereich | 20 to 24% (aqueous) |
| Flammpunkt | 32°C (90°F) |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with water,alcohol and liquid ammonia. |
| Formelmasse | 68.14 |
| Geruch | Like rotten eggs |
| Aussehen | Colorless liquid |
| Show More |
Safety and Handling
- Ammonium sulfide, 20-24% w/w aqueous solution
- Gefahr
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium sulfide