Learn More
Ammoniumthiocyanat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463354
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11463354 5000 g 5000 Gramm
11453354 250 g 250 Gramm
11443354 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463354 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10632.0I
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1762-95-4 | CH4N2S | 76.117 g/mol
Ammonium thiocyanate has many uses in manufacturing chemicals such as metal thiocyanates [CuSCN, Ca(SCN)2, NaSCN, KSCN] and in a number of pharmaceuticals. It is used in freezing solutions, pickling, printing, and as a corrosion inhibitor against acid gases. It is used in the photography industry as a stabilizer or an accelerator. It is also used in fertilizers, fabric dyeing, zinc coating, electroplating and as a separator of zirconium and hafnium as well as gold and iron. It is also used in analytical chemistry for titrimetric analysis and to determine the iron content by colorimetry in soft drinks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ammoniumthiocyanat hat viele Verwendungszwecke in der Herstellung von Chemikalien wie Metallthiocyanate [CuSCN, Ca(SCN)2, NaSCN, KSCN] und in einer Reihe von Pharmazeutika. Wird in Gefrierlösungen, Beizen, Drucken und als Korrosionsschutzmittel gegen saure Gase verwendet. Wird in der Fotobranche als Stabilisator oder Beschleuniger verwendet. Wird auch in Düngemitteln, Gewebeeinfärbungen, Zinkbeschichtungen, in der Galvanik und als Separator von Zirkonium und Hafnium sowie Gold und Eisen eingesetzt. Wird auch in der analytischen Chemie für die titrimetrische Analyse und zur Bestimmung des Eisengehalts durch Kolorimetrie in Erfrischungsgetränken verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Methanol, Ammoniak und Aceton. Unlöslich in Chloroform und Ethylacetat.
Hinweise
Lichtempfindlich und hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Bleinitrat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1762-95-4
Summenformel CH4N2S
Molekulargewicht (g/mol) 76.117
MDL-Nummer MFCD00011428
InChI-Schlüssel SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
PubChem CID 15666
IUPAC-Name Azanium; Thiocyanat
SMILES C(#N)[S-].[NH4+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium thiocyanate
Schmelzpunkt 147°C to 149°C
Dichte 1.305
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel NH4SCN
Menge 5000 g
Beilstein 3595135
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Merck Index 14,561
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,methanol,ammonia and acetone. Insoluble in chloroform and ethyl acetate.
Formelmasse 76.12
Reinheit (%) ≥98%