Learn More
Ammoniumthiocyanat, +99 %, reinst, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 206500100
Weitere Details : CAS : 1762-95-4 Netto-Gewicht : 10.00000kg
Menge 10kg
Verpackung Kunststofftrommel
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15189233
Menge Preis
1 431.00 € / 10 Kilogramm
6 405.14 € / 10 Kilogramm
Auf Lager, versandfertig: 2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
1762-95-4
76.12
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
15666
C(#N)[S-].[NH4+]
CH4N2S
MFCD00011428
ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
Azanium; Thiocyanat
Spezifikation
Ammonium thiocyanate
99% min. (on dried basis) (Argentometry)
NH4SCN
15,558
Solubility in water: 1600g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,acetone and ammonia,practically insoluble in chcl3 and ethyl acetate
C(#N)[S-].[NH4+]
76.12
76.12
99+%
1.3000g/mL
Kunststofftrommel
1.3
Weiß
4.0 to 6.0 (5% aq. soln.)
1762-95-4
CH4N2S
MFCD00011428
ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Azanium; Thiocyanat
15666
Crystals
Extrarein
2ppm max.
Solubility in water: 1600g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, acetone and ammonia, practically insoluble in chcl3 and ethyl acetate
1% Max.
149.0°C
10kg
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation