missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AMPD3 Antibody (AMPD3/901), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18143648 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18143648 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18143648 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP247691AF350

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

AMPD3 Monoclonal specifically detects AMPD3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen AMPD3
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon AMPD3/901
Konjugat Alexa Fluor 350
Verdünnung Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Zusammensetzung 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Gen-Alias adenosine monophosphate deaminase (isoform E), adenosine monophosphate deaminase 3, AMP aminohydrolase, AMP deaminase 3, AMP deaminase isoform E, EC 3.5.4.6, Erythrocyte AMP deaminase, erythrocyte type AMP deaminase, erythrocyte-specific AMP deaminase, myoadenylate deaminase
Gensymbole AMPD3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full-length human AMPD3 protein (Uniprot: Q01432)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 272.0
Testspezifität It recognizes a protein of ∼90kDa, which is identified as Adenosine Monophosphate Deaminase, isoform E (AMPD3). It has 767 amino acids and is assigned an EC 3.5.4.6. It is a highly regulated enzyme that catalyzes the hydrolytic deamination of adenosine monophosphate to inosine monophosphate, a branch point in the adenylate catabolic pathway. AMPD3 gene encodes the erythrocyte (E) isoforms, whereas other family members encode isoforms that predominate in muscle (M) and liver (L) cells. This monoclonal antibody shows reactivity with cells of the erythroid lineage at all stages of maturation in the peripheral blood, bone marrow, and fetal liver. Non-erythroid lineages are negative by flow cytometry. This monoclonal antibody is useful in the diagnosis of erythroleukemia, identification of bone marrow erythroid precursors, gating erythroid nucleated precursor cells from malignant cells in bone marrow specimens.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.