Learn More
Invitrogen™ Mouse Amphiregulin (AREG) ELISA Kit
Artikelnummer. 15435183
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15435183 96 Tests 1 Set
17185679 5 x 96 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15435183 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EMAREG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
The Mouse Amphiregulin (Ms AREG) ELISA quantitates Ms AREG in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms AREG. Principle of the method The Mouse AREG solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Amphiregulin (AR) bindet an den EGF-Rezeptor (EGFR) mit niedrigerer Affinität als EGF. Die ausgereift sezernierte Form des AR ist ein aus 84-Aminosäureresten glykosylierter Polypeptid-Wachstumsregulator, der durch proteolytische Prozesse aus einer 252-Aminosäure, einem transmembranen Vorläufer, erzeugt wird. Sieben verschiedene Polypeptid-Liganden, die von unterschiedlichen Genen abstammen, können an die extrazelluläre Domäne des EGFR binden. Diese Liganden sind EGF, TGFalpha, AR, HB-EGF, Cripto-1, Epiregulin und Beta Cellulin. Alle diese Wachstumsfaktoren enthalten eine charakteristische, EGF-ähnliche Domäne, die durch sechs abstandsgleiche Cystein-Reste definiert wird und die drei Loops durch die Bildung von Disulfidbindungen erzeugen. Das AR-Protein wurde immunhistochemisch auf das Epithel von Dickdarm, Magen, Bauchspeicheldrüse, Brust und Plazenta lokalisiert. Laut Literatur wird AR in humanem Brust-, Dickdarm-, Magen- und Bauchspeicheldrüsenkrebs überexprimiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P31955
Assay-Bereich 1.1 bis 800 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 2 pg/mL
Kalibrierbereich 8 bis 600 pg/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Weitere Proteine
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit einem der folgenden getesteten Zytokine auf: Maus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fraktalkin, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptin R, LEPTIN (OB), LIX, L-Selektin, Lymphotactin, MCP-1, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, P-Selektin, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alpha, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Maus
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 11839
Gensymbol AR,Mcub,Sdgf
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Entwicklung
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym AR, Sdgf
Ziel Maus
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min