Learn More
Amphiregulin Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen Amphiregulin
Konzentration 0.21 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16895494
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
16036-1-AP-20UL
20 μL
140.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16885494
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
16036-1-AP-150UL
150 μL
399.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the epidermal growth factor family. It is an autocrine growth factor as well as a mitogen for astrocytes, Schwann cells, and fibroblasts. It is related to epidermal growth factor (EGF) and transforming growth factor alpha (TGF-alpha). This protein interacts with the EGF/TGF-alpha receptor to promote the growth of normal epithelial cells and inhibits the growth of certain aggressive carcinoma cell lines. This encoded protein is associated with a psoriasis-like skin phenotype.
Spezifikation
Spezifikation
Amphiregulin
Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Human
P15514
374
Amphiregulin Fusion Protein Ag8907
Primary
-20°C
AREG
0.21 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
amphiregulin, AR, AREG, AREGB, CRDGF, SDGF
AREG
IgG
Antigen Affinity Chromatography