Learn More
Amphoteronolid B (> 80%), TRC
Artikelnummer. 30342622
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30342622 0.5 mg 0.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30342622 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6349100.5MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Amphoteronolide B
CAS 106799-07-9
Summenformel C41H62O14
Menge 0.5 mg
Synonym (1R,3S,5R,6R,9R,11R,15S,16R,17R,18S,19E,21E,23E,25E,27E,29E,31E,33R,35S,36R,37S)-1,3,5,6,9,11,17,33,37-Nonahydroxy-15,16,18-trimethyl-13-oxo-14,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-19,21,23,25,27,29,31-heptaene-36-carboxylic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C41H62O14/c1-26-16-14-12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-15-17-29(42)22-36-38(40(51)52)35(48)25-41(53,55-36)24-32(45)21-34(47)33(46)19-18-30(43)20-31(44)23-37(49)54-28(3)27(2)39(26)50/h4-17,26-36,38-39,42-48,50,53H,18-25H2,1-3H3,(H,51,52)/b5-4+,8-6+,9-7+,12-10+,13-11+,16-14+,17-15+/t26-,27-,28-,29-,30+,31+,32-,33+,34+,35-,36-,38+,39+,41+/m0/s1
SMILES C[C@@H]1OC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)CC[C@@H](O)[C@H](O)C[C@H](O)C[C@]2(O)C[C@H](O)[C@H]([C@H](C[C@@H](O)\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\[C@H](C)[C@@H](O)[C@H]1C)O2)C(=O)O
IUPAC-Name (1S,3R,4E,6E,8E,10E,12E,14E,16E,18S,19R,20R,21S,25R,27R,30R,31R,33S,35R,37S,38R)-3,19,25,27,30,31,33,35,37-Nonahydroxy-18,20,21-trimethyl-23-oxo-22,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,12,14,16-heptaen-38-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 778.92
Formelmasse 778.414