Learn More
Ampicillin, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Ampicillin is used as asemi-synthetic antibiotic which has antibacterial activity structurally related to penicillin. It is widely used selection reagent for transformed cells expressing β-lactamase. It is also used to prevent and treat a number of bacterial infections. It may also be used to prevent group B streptococcal infection in newborns.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ampicillin wird als halbsynthetisches Antibiotikum verwendet, das eine antibakterielle Wirkung hat, die strukturell mit Penicillin verwandt ist. Es findet breite Anwendung als Selektionsreagenz für transformierte Zellen, die β-Lactamase exprimieren. Es wird auch zur Vorbeugung und Behandlung einer Reihe von bakteriellen Infektionen eingesetzt. Es kann auch verwendet werden, um Streptokokken-Infektionen der Gruppe B bei Neugeborenen zu verhindern.
Löslichkeit
In 1 M NH4OH, 50 mg/ml
Hinweise
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
Ampicillin wird als halbsynthetisches Antibiotikum verwendet, das eine antibakterielle Wirkung hat, die strukturell mit Penicillin verwandt ist. Es findet breite Anwendung als Selektionsreagenz für transformierte Zellen, die β-Lactamase exprimieren. Es wird auch zur Vorbeugung und Behandlung einer Reihe von bakteriellen Infektionen eingesetzt. Es kann auch verwendet werden, um Streptokokken-Infektionen der Gruppe B bei Neugeborenen zu verhindern.
Löslichkeit
In 1 M NH4OH, 50 mg/ml
Hinweise
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ampicillin |
Typ | Ampicillin |
Physikalische Form | Pulver |
Schmelzpunkt | 208°C (decomposition) |
Beilstein | 1090925 |
Merck Index | 14,586 |
Löslichkeitsinformationen | In 1 M NH4OH,50mg/ml |
Formelmasse | 349.4 |
Farbe | Weiß |
Menge | 25 g |