missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AMPK beta 2/PRKAB2 Antibody (1092615) [Biotin], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30760053 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30760053 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30760053 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB11639B

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

AMPK beta 2/PRKAB2 Monoclonal antibody specifically detects AMPK beta 2/PRKAB2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen AMPK beta 2/PRKAB2
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 1092615
Konjugat Biotin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias 5'-AMP-activated protein kinase, beta-2 subunit, AMPK beta 2,5'-AMP-activated protein kinase subunit beta-2, AMPK beta-2 chain, AMPK subunit beta-2, MGC61468, protein kinase, AMP-activated, beta 2 non-catalytic subunit
Wirtsspezies Mouse
Immunogen E. coli - derived recombinant human AMPKbeta2, Met1-Ile272, Accession # O43741
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5565
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.