Learn More
Simport™ Scientific Amplate™ T323Serie dünnwandige PCR-Platte
Verfügbar mit schwarzer alphanumerischer Beschriftung SIPORT™ Scientific Amplate™ T323 Series PCR-Platte mit dünnen Wänden; jeder Well verfügt über ultradünne Seitenwände für eine gleichmäßige und effiziente Temperaturübertragung.
Marke: Simport™ Scientific T323-24N
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Aus Polypropylen
- Verfügbar mit schwarzer alphanumerischer Beschriftung
- Flexibel, kann auf das gewünschte Format zugeschnitten werden.
- Autoklavierbar
- Die Innenseite des Röhrchens ist glatt und hat eine inerte Oberfläche
Zertifizierungen
Frei von RNase, DNase, Pyrogen und DNA
Spezifikation
Autoclavable | |
Natural | |
50 | |
Non-sterile | |
4 x 6 |
Standard | |
Polypropylene | |
50/Cs. | |
24 |