Learn More
Simport™ Scientific Amplate™ T323Serie dünnwandige PCR-Platte
Verfügbar mit schwarzer alphanumerischer Beschriftung SIPORT™ Scientific Amplate™ T323 Series PCR-Platte mit dünnen Wänden; jeder Well verfügt über ultradünne Seitenwände für eine gleichmäßige und effiziente Temperaturübertragung.
Marke:  Simport™ Scientific T323-48N
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11596699
  • 41.04 € / 50 Stück
Verfügbar ab
01-03-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Polypropylen
  • Verfügbar mit schwarzer alphanumerischer Beschriftung
  • Flexibel, kann auf das gewünschte Format zugeschnitten werden.
  • Autoklavierbar
  • Die Innenseite des Röhrchens ist glatt und hat eine inerte Oberfläche
Zertifizierungen
Frei von RNase, DNase, Pyrogen und DNA
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Natural
50
Non-sterile
6 x 8
Standard
Polypropylene
50/Cs.
48