Beschreibung
- Hergestellt aus robustem und haltbarem wasserstrahlverfestigtem Polyester/Cellulose-Vliesstoff
- Wirtschaftliches, leichtes Wischtuch, ideal zum Abwischen und Aufsaugen von verschütteten Flüssigkeiten in Reinraumumgebungen; bestens geeignet für weniger wichtige Anwendungen
- Außergewöhnlich saugfähig im Verhältnis von Gewicht zu Kapazität
- Geringer Gehalt an Partikeln und extrahierbaren Substanzen
- Doppelt verpackt zum Schutz der Produktintegrität
- Empfohlen für Reinraumanwendungen der ISO-Klasse 6 und höher
- Allzweck-Reinigung in den Branchen Biotechnologie, Pharmazie, Medizingeräte und ähnlichen Branchen
- Für nicht scheuernde Anwendungen entwickelt
Bestellinformation
Basisgewicht:54,2 g/m2
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinraum-Reinigungstücher |
| Länge (angloamerikanisch) | 6 in. |
| Länge (metrisch) | 15,2 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 6 in. |
| Breite (metrisch) | 15,2 cm |
| Material | Polyester-Zellulose |
| Extinktion | Intrinsisch: 6,4 ml/g; Extrinsisch: 356 ml/m² |
| Flächengewicht | 57 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO Klasse 6 |
| Abmessungen (L x B) | 6 x 6 in. (15,24 x 15,24 cm) |
| Mehr anzeigen |