Learn More
Thermo Scientific™ Anaerober Blutagar (WC) mit Nalidixinsäure und Tween
Beschreibung
Isolieren und kultivieren Sie mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Anaerober Blutagar (WC) mit Nalidixinsäure und TWEEN™, allgemein bekannt als NAT-Nährmedium, nicht-sporenbildende Anaerobier und/oder führen Sie Empfindlichkeitstests mit anaeroben Bakterien aus klinischen Proben durch. Dank der Nalidixinsäure ist das Nährmedium selektiv für nicht-sporenbildende Anaerobier, während TWEEN 80 das Wachstum grampositiver Anaerobier stimuliert und das Blut langsam lysiert. Dies ermöglicht die frühe Pigmentierung der Kolonien durch Prevotella melaninogenica1.
Verwenden Sie anaeroben Blutagar (WC) mit Nalidixinsäure und TWEEN für die Isolierung nicht-sporenbildender Anaerobier aus klinischen Proben und für mikrobielle Empfindlichkeitstests von anaeroben Bakterien mit dem ROC-Verfahren (Receiver Operating Characteristic). Das Nährmedium nutzt den Thermo Scientific™ Oxoid™ Wilkins-Chalgren-Agar als Basis2.
- Selektiv für nicht-sporenbildende Anaerobier: Nalidixinsäure und TWEEN machen ihn selektiv für nicht-sporenbildende Anaerobier.
- Höchste Leistung: hervorragende Gewinnung von Anaerobiern, die nicht Clostridien sind, verglichen mit Kanamycin- und Neomycin-Agar3.
- Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden.
Die Gewinnung nicht-sporenbildender Anaerobier aus klinischen Materialien stellt sich bei Proben mit einer Mischung von aeroben und anaeroben Bakterien manchmal als schwierig heraus. Wie beschrieben von Wren4macht Nalidixinsäure das Nährmedium praktisch nicht hemmend gegenüber den meisten nicht-sporenbildenden Anaerobiern. Gleichzeitig bleibt eine gute Selektivität für diese Organismen erhalten, wenn sie in Mischkulturen vorliegen. Das Nährmedium ist besonders für die Gewinnung nicht-sporenbildender, grampositiver Anaerobier nützlich, da TWEEN 80 deren Wachstum stimuliert.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rubinrot |
| Inhalt und Lagerung | 2°bis 10 °C |
| Beschreibung | Anaerober Blutagar (WC) mit Nalidixinsäure und Tween |
| Format | 90mm-Einzelplatte |
| Herstellungsort | Großbritannien |
| Produkttyp | Agar |
| Füllgewicht | 19,5g ± 1,0 g |
| Verpackungsart | 10 x 90 mm-Platten, folienverpackt |
| Menge | 10 Stück/Packung |