Learn More
Grant Instruments™ Analoges Ultraschallbad
Beschreibung
- Hervorragende Ultraschallbäder für Einsteiger
- Temperaturbereich Umgebungstemperatur +5 °C bis 70 °C auf dem XUBA3
- Schnelle, gründliche, einfache und sichere Reinigung und Verarbeitung verschiedener Geräte, Komponenten und Lösungen
- Edelstahlkorb und Deckel aus ABS-Kunststoff standardmäßig im Lieferumfang enthalten
- Eine Flasche M2 Ultraschallreinigungslösung ist im Lieferumfang enthalten.
- Das Bedienfeld ist auch mit Handschuhen einfach zu bedienen
- Timersteuerung von 0-15 Minuten
Spezifikation
Spezifikation
| Zeitschaltuhr | 0 bis 15 min |
| Spannung | 230 V |
| Kapazität (metrisch) | 1,5 l |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Grant M2 ultrasonic solution
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- MIXTURE LIST-Contain: C9XYLATE, QUATERNARY FATTY AMINE ETHOXYLATE, BENZENESULFONIC ACID