missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Analyt Mix A, SPEX CertiPrep™

Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial

Marke:  SPEX Certiprep 507-A

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 16359787

  • 193.00 € / 1 Milliliter

Verfügbar ab
08-12-2020

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beinhaltet: Autosampler-Fläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt

Beschreibung

Beschreibung

AnalytCAS-Nr.Konzentration
Alachlor15972-60-81000μg/ml
Ametryn834-12-81000μg/ml
Atraton1610-17-91000μg/ml
Atrazin1912-24-91000μg/ml
Bromacil314-40-91000μg/ml
Butachlor23184-66-91000μg/ml
Butylat2008-41-51000μg/ml
Carboxin5234-68-41000μg/ml
Chlorpropham101-21-31000μg/ml
Cycloat1134-23-21000μg/ml
Diazinon333-41-51000μg/ml
Dichlorvos62-73-71000μg/ml
Diphenamid957-51-71000μg/ml
Disulfoton298-04-41000μg/ml
EPTC759-94-41000μg/ml
Fenarimol60168-88-91000μg/ml
Phenamiphos22224-92-61000μg/ml
Prophos13194-48-41000μg/ml
Sonar/Fluoridon59756-60-41000μg/ml
Tributylphosphortrithioit150-50-51000μg/ml
Velpar51235-04-21000 μg/ml

Zertifizierungen

Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001

Compliance

GHS/OSHA-Beschwerde

Spezifikation

Spezifikation

Analyte Mix A
USEPA Method 507
For US EPA Method 507
Acetone
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
1mL
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Produkt nur für den Laborgebrauch