Learn More
Analyt Mix A, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep 5081-A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 1090 Chem class : 3 Pack group : II
Beinhaltet: Autosampler-Fläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
Alachlor | 15972-60-8 | 500μg/ml |
Aldrin | 309-00-2 | 500μg/ml |
alpha-BHC | 319-84-6 | 500μg/ml |
beta-BHC | 319-85-7 | 500μg/ml |
Butachlor | 23184-66-9 | 500μg/ml |
delta-BHC | 319-86-8 | 500μg/ml |
Dieldrin | 60-57-1 | 500μg/ml |
Endosulfan I | 959-98-8 | 500μg/ml |
Endosulfan II | 33213-65-9 | 500μg/ml |
Endosulfansulfat | 1031-07-8 | 500μg/ml |
Endrin | 72-20-8 | 500μg/ml |
Endrinaldehyd | 7421-93-4 | 500μg/ml |
Endrinketon | 53494-70-5 | 500μg/ml |
gamma-BHC | 58-89-9 | 500μg/ml |
Heptachlor | 76-44-8 | 500μg/ml |
Heptachlorepoxid (Isomer B) | 1024-57-3 | 500μg/ml |
Methoxychlor | 72-43-5 | 500μg/ml |
p,p'-DDD | 72-54-8 | 500μg/ml |
p,p'-DDE | 72-55-9 | 500μg/ml |
p,p'-DDT | 50-29-3 | 500 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Analyte Mix A | |
For US EPA Method 508.1 | |
1 mL | |
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. |
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt | |
Acetone | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte |
Sicherheit und Handhabung
- Analyte Mix A
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: acetone
Produkt nur für den Laborgebrauch