Learn More
Kartell SpA Analytical Funnel
Beschreibung
- Takes standard sized filter paper
- Body of funnel is 60° angle
- External and internal ribs
- Autoclavable
- Capacity: 100 mL
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 80 mm |
| Material | Polypropylene |
| Höhe (metrisch) | 132 mm |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Produkttyp | Funnel |