missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Anastrozole, Tocris Bioscience™

Potent aromatase (CYP19) inhibitor

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 338850

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13412934

  • 767.96 € / 50 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 30-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Potent and highly selective aromatase (CYP19) inhibitor (IC 50 = 15 nM) that has no discernible effect on adrenocorticoid hormone synthesis. Reduces plasma estrogen levels and exhibits antitumor activity in vivo. Orally active.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

120511-73-1
293.374
anastrozole, arimidex, anastrazole, anastrozol, 2,2'-5-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl-1,3-phenylene bis 2-methylpropanenitrile, anastrole, asiolex, zeneca zd 1033, unii-2z07myw1az, arimidex tn
CHEBI:2704
CC(C)(C#N)C1=CC(=CC(=C1)CN2C=NC=N2)C(C)(C)C#N
C17H19N5
YBBLVLTVTVSKRW-UHFFFAOYSA-N
2187
2-[3-(2-cyanopropan-2-yl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanenitrile

Spezifikation

Anastrozole
120511-73-1
anastrozole, arimidex, anastrazole, anastrozol, 2,2'-5-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl-1,3-phenylene bis 2-methylpropanenitrile, anastrole, asiolex, zeneca zd 1033, unii-2z07myw1az, arimidex tn
CC(C)(C#N)C1=CC(=CC(=C1)CN2C=NC=N2)C(C)(C)C#N
293.374
CHEBI:2704
>99%
50mg
C17H19N5
YBBLVLTVTVSKRW-UHFFFAOYSA-N
2-[3-(2-cyanopropan-2-yl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanenitrile
2187
293.37
Videos